Tisk…
2-Bromoisobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
305201000 305200050 305205000
ACRO305201000EA 2260 CZK
ACRO305201000 ACRO305200050 ACRO305205000
2-Bromoisobutyric acid 98%
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Bod varu: 198…200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 41…46 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004168
CAS číslo: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Semitransparent crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %