Tisk…
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
306851-100G 306851-25G
SIAL306851-100GEA 2640 CZK
SIAL306851-100G SIAL306851-25G
2-Bromoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MW: 167
Bod varu: 198…200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48
Hustota: 1.43 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004168
CAS číslo: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
UN: 3261
ADR: 8 II