Tisk…
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W381810-10KG-K W381810-1KG-K W381810-5KG-K
SIALW381810-10KG-KEA 19080 CZK
SIALW381810-10KG-K SIALW381810-1KG-K SIALW381810-5KG-K
DL-Alanin, Sigma-Aldrich®
DL-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064408
CAS číslo: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 13,00203