DL-α-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
147966-25G
147966-100G
SIAL147966-25GEA
1130
CZK
SIAL147966-25G
SIAL147966-100G
DL-α-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
DL-α-Fenylalanin
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ Bod varu: 313 °C (1013 hPa) Bod tání: 173 °C |
MDL Number:
MFCD00064225 CAS číslo: 150-30-1 EINECS: 205-756-7 Merck Index: 13,07355 |