2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
850993-100G
850993-25G
SIAL850993-100GEA
4990
CZK
SIAL850993-100G
SIAL850993-25G
2-Aminoisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ Bod varu: 204 °C (1013 hPa) Bod tání: 335 °C Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008049 CAS číslo: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 Merck Index: 13,00444 |