Tisk…
2-Aminoisobutyric acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
225760250 225761000
ACRO225760250EA 1310 CZK
ACRO225760250 ACRO225761000
2-Aminoisobutyric acid 98+%
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: 335 °C
Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008049
CAS číslo: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %