Tisk…
2-Aminoisobutyric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13021.14 A13021.22 A13021.30
A13021.14EA 1380 CZK
A13021.14 A13021.22 A13021.30
2-Aminoisobutyric acid 99%
2-Aminoisobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 62-57-7 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 506496 Merck Reference: 14,445 MDL No.: MFCD00008049
Vzorec: C₄H₉NO₂
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008049
CAS číslo: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 14,445