Tisk…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Quinolinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P63204-100G P63204-25G
SIALP63204-100GEA 2860 CZK
SIALP63204-100G SIALP63204-25G
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
MW: 167.12
Bod varu: 357
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006295
CAS číslo: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258