Tisk…
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11301.06 A11301.09 A11301.14
A11301.06EA 2500 CZK
A11301.06 A11301.09 A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 96784-54-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 78-84° Beilstein Reference: 2443778 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00017615
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 78…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017615
CAS číslo: 96784-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III