Tisk…
6-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
188719-25G 188719-5G
SIAL188719-25GEA 0 CZK
SIAL188719-25G SIAL188719-5G
6-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00007266
CAS číslo: 1885-76-3
EINECS: 217-553-0