4-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 4-Nitro-o-tolunitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
537012-1G
537012-5G
SIAL537012-1GEA
2370
CZK
SIAL537012-1G
SIAL537012-5G
4-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095378 CAS číslo: 89001-53-6 |