Tisk…
4-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 4-Nitro-o-tolunitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
537012-1G 537012-5G
SIAL537012-1GEA 2370 CZK
SIAL537012-1G SIAL537012-5G
4-Nitro-o-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL Number: MFCD03095378
CAS číslo: 89001-53-6