Tisk…
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 1160 CZK
B21535.03 B21535.06
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril ≥99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Vzorec: C₇H₄FNO
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Hustota: 1,450
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192177
CAS číslo: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9,III