Tisk…
2,4-Difluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
264326-25G 264326-5G
SIAL264326-25GEA 3800 CZK
SIAL264326-25G SIAL264326-5G
2,4-Difluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Bod varu: 80…83 °C (22,5 mmHg)
Bod tání: 46…47 °C
MDL Number: MFCD00009826
CAS číslo: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III