Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11882.06 A11882.14
A11882.06EA 1970 CZK
A11882.06 A11882.14
2,4,6-Trimethylbenzonitrile ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2571-52-0 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Melting Point: 50-55° Boiling Point: 79-80°/2mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016378
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 79…80 °C (2 mmHg)
Bod tání: 50…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016378
CAS číslo: 2571-52-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III