Tisk…
1-Butylpyridinium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Butylpyridinium Chloride, N-Butylpyridinium chloride
19740.04 19740.09 19740.18
19740.04EA 1810 CZK
19740.04 19740.09 19740.18
1-Butylpyridinium chloride ≥98%
1-Butylpyridinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 1124-64-7 Molecular Formula: C9H14ClN Formula Weight: 171.67 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00060047
Vzorec: C₉H₁₄ClN
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060047
CAS číslo: 1124-64-7