4-Amino-3-iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Cyano-2-iodoaniline
657123-1G
657123-5G
SIAL657123-1GEA
1400
CZK
SIAL657123-1G
SIAL657123-5G
4-Amino-3-iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅IN₂ MW: 244,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD04039964 CAS číslo: 33348-34-4 |