4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
421131000
421135000
421130025
421130250
ACRO421131000EA
5340
CZK
ACRO421131000
ACRO421135000
ACRO421130025
ACRO421130250
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid 99%
4,4'-Bi-o-toluidin dihydrochlorid
Vzorec:
C₁₄H₁₈Cl₂N₂ Bod tání: 130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012960 CAS číslo: 612-82-8 EINECS: 210-322-5 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % (K.F.) |