Tisk…
4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 3790 CZK
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
4,4'-Bi-o-toluidin 95% pract.
4,4'-Bi-o-toluidin
Vzorec: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Bod varu: ∼361 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…132 °C
Hustota: ~ 1,234 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014773
CAS číslo: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %