4,4'-Bi-o-toluidin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4,4'-Bi-o-toluidine
A17837.14
A17837.22
A17837.14EA
2630
CZK
A17837.14
A17837.22
4,4'-Bi-o-toluidin ≥98%
4,4'-Bi-o-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 119-93-7
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Flash Point: 244°(471°F)
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 300-301°
Merck Reference: 14,9514
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014773
Vzorec:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Bod varu: 300…301 °C Bod tání: 128…132 °C Hustota: ∼1,234 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 244 °C (471 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014773 CAS číslo: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9514 |