Tisk…
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 3540 CZK
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 88…96 °C
MDL Number: MFCD00277872
CAS číslo: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III