Tisk…
5-Amino-2-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
639877-25G 639877-5G
SIAL639877-25GEA 4950 CZK
SIAL639877-25G SIAL639877-5G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
MDL Number: MFCD00277872
CAS číslo: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III