5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Cyano-4-fluoroaniline
H26210.06
H26210.14
H26210.06EA
1370
CZK
H26210.06
H26210.14
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Vzorec:
C₇H₅FN₂ Bod tání: 92…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00277872 CAS číslo: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |