2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Cyano-5-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
214280-1G
214280-5G
SIAL214280-1GEA
3550
CZK
SIAL214280-1G
SIAL214280-5G
2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00173706 CAS číslo: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |