Tisk…
2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyano-5-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
214280-1G 214280-5G
SIAL214280-1GEA 3550 CZK
SIAL214280-1G SIAL214280-5G
2-Amino-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
MDL Number: MFCD00173706
CAS číslo: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III