Tisk…
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
B25416.14 B25416.22 B25416.36
B25416.14EA 1160 CZK
B25416.14 B25416.22 B25416.36
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 17420-30-3 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-210° MDL No.: MFCD00007362
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Bod tání: 207…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007362
CAS číslo: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8