2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642819-1G
642819-5G
SIAL642819-1GEA
1960
CZK
SIAL642819-1G
SIAL642819-5G
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄Cl₂N₂ MW: 187,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00158947 CAS číslo: 36764-94-0 |