Tisk…
2-Amino-6-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429856-10G 429856-1G
SIAL429856-10GEA 6200 CZK
SIAL429856-10G SIAL429856-1G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 127 °C
MDL Number: MFCD00015477
CAS číslo: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III