Tisk…
4-Amino-3-bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642770-1G 642770-5G
SIAL642770-1GEA 2160 CZK
SIAL642770-1G SIAL642770-5G
4-Amino-3-bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
MDL Number: MFCD01861386
CAS číslo: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III