Tisk…
(±)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
82320-1L 82320-250ML
SIAL82320-1LEA 3130 CZK
SIAL82320-1L SIAL82320-250ML
(±)-1,2-Epoxypropan, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 34,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005126
CAS číslo: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM