Tisk…
(4-Nitrophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Nitrobenzyl cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
151572-100G 151572-25G
SIAL151572-100GEA 1890 CZK
SIAL151572-100G SIAL151572-25G
(4-Nitrophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108…113 °C
MDL Number: MFCD00007372
CAS číslo: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688