Tisk…
p-Tolylacetonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
126440250 126440050 126441000
ACRO126440250EA 1660 CZK
ACRO126440250 ACRO126440050 ACRO126441000
p-Tolylacetonitrile 98%
p-Tolylacetonitrile
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 242…243 °C (760 mmHg)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001922
CAS číslo: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lithium (Li) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm