(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10971.03
A10971.06
A10971.14
A10971.03EA
749
CZK
A10971.03
A10971.06
A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 14191-95-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 66-71°
Boiling Point: 329-331°
MDL No.: MFCD00002383
Vzorec:
C₈H₇NO Bod varu: 329…331 °C Bod tání: 66…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002383 CAS číslo: 14191-95-8 EINECS: 238-046-0 |