Tisk…
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7469-100G A7469-10MG A7469-1KG A7469-25G
SIALA7469-100GEA 5280 CZK
SIALA7469-100G SIALA7469-10MG SIALA7469-1KG SIALA7469-25G
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064410
CAS číslo: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203