Tisk…
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A7627-100G A7627-1G A7627-1KG A7627-500G
SIALA7627-100GEA 4320 CZK
SIALA7627-100G SIALA7627-1G SIALA7627-1KG SIALA7627-500G
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064410
CAS číslo: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203