Tisk…
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 942 CZK
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064410
CAS číslo: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)