L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-α-Fenylalanin
78019-100G
78019-25G
78019-500G
SIAL78019-100GEA
7520
CZK
SIAL78019-100G
SIAL78019-25G
SIAL78019-500G
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Bod varu: 313 °C (1013 hPa) Bod tání: 173 °C Hustota: 0,754 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS číslo: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |