L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-α-Fenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2126-100G
P2126-1KG
P2126-500G
SIALP2126-100GEA
5330
CZK
SIALP2126-100G
SIALP2126-1KG
SIALP2126-500G
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 Bod varu: 313 Bod tání: 173 Hustota: 0.754 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS číslo: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |