Tisk…
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-α-Fenylalanin
M-Clarity™ quality level = MQ300
P5482-100G P5482-10MG P5482-1KG P5482-25G
SIALP5482-100GEA 9470 CZK
SIALP5482-100G SIALP5482-10MG SIALP5482-1KG SIALP5482-25G
L-Fenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-Fenylalanin
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 313
Bod tání: 173
Hustota: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064227
CAS číslo: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271