Tisk…
(S)-(-)-1,2-Epoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-Methyloxirane, (S)-(-)-Propylene oxide, (S)-(-)-Propene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
540021-25G 540021-5G
SIAL540021-25GEA 7380 CZK
SIAL540021-25G SIAL540021-5G
(S)-(-)-1,2-Epoxypropane, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2-Epoxypropane
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,8268 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064312
CAS číslo: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
UN: 1280
ADR: 3,I