Tisk…
D-α-Phenylalanine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
172040250 172041000
ACRO172040250EA 5340 CZK
ACRO172040250 ACRO172041000
D-α-Phenylalanine 99+%
D-α-Phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 273…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004270
CAS číslo: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +32° to +35° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm