Tisk…
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
540048-25G 540048-5G
SIAL540048-25GEA 16010 CZK
SIAL540048-25G SIAL540048-5G
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Vzorec: C₃H₆O
Hustota: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066211
CAS číslo: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I