Tisk…
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21884.06 B21884.14 B21884.22
B21884.06EA 2610 CZK
B21884.06 B21884.14 B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 15448-47-2 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Odour: Ether-like Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79764 Merck Reference: 14,7856 UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00066211
Vzorec: C₃H₆O
Bod varu: 34…35 °C
Hustota: 0,829
Bod vzplanutí: –37 °C (–35 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066211
CAS číslo: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,7856