D-Alanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7377-100G
A7377-25G
A7377-5G
SIALA7377-100GEA
28370
CZK
SIALA7377-100G
SIALA7377-25G
SIALA7377-5G
D-Alanine, Sigma-Aldrich®
D-Alanine
Vzorec:
C₃H₇NO₂ Bod varu: 189 °C (1013 hPa) Bod tání: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00008077 CAS číslo: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Merck Index: 13,00203 |