Tisk…
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1014128.0500 OR1014128.1000 OR1014128_BULK
APOSOR1014128.0500EA 4270 CZK
APOSOR1014128.0500 APOSOR1014128.1000 APOSOR1014128_BULK
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 99%
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MDL Number: MFCD00012993
CAS číslo: 6283-63-2