Tisk…
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
OR1011568-25G OR1011568-5G
APOSOR1011568-25GEA 16400 CZK
APOSOR1011568-25G APOSOR1011568-5G
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-4-hydroxyisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
MDL Number: MFCD00152444
CAS číslo: 5985-24-0