Tisk…
Tetrahydroboritan sodný 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
80546-100G 80546-25G
80546-100GEA 9340 CZK
80546-100G 80546-25G
Tetrahydroboritan sodný 98.5-101.5% (gas-volumetric), LiChropur™ derivatisation reagent, for HPLC, Supelco®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
MW: 37.83
Bod tání: 400
Bod vzplanutí: 69
MDL Number: MFCD00003518
CAS číslo: 16940-66-2
Merck Index: 13,08664