Tisk…
Kyselina fosforečná ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Dodavatel: Merck
49685-100ML 49685-500ML
49685-100MLEA 0 CZK
49685-100ML 49685-500ML
Kyselina fosforečná ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2