Tisk…
VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spectrophotometer
Dodavatel: VWR Collection
3J2-0023 1J1-0210
634-0757EA 160020 CZK
634-0757 634-0881
VWR® Hitachi U-5100 UV/VIS Spectrophotometer
Spektrofotometry a fotometry Spektrofotometry UV/Vis
U-5100 lze použít na širokou škálu kvantitativních analytických aplikaci, které zahrnují biotechnologii nebo laboratoře pro kontrolu kvality.
  • Optika poměru paprsku a korekce na aberace, konkávní difrakční mřížka
  • Vysoce stabilní fotometrické hodnoty s nízkými hladinami šumu
  • Automatická šestibuňková věž dodávaná jako standard: Pomáhá snižovat doby měření
Hodí se pro kvantitativní výpočty, skenování vlnové délky, časové skenování, měření na více vlnových délkách a měření s výpočtem poměru (měření DNA).
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Displej LCD (120×90 mm)
Rozsah absorpce −3 - +3 A
Přesnost absorbance ±0,01 A (200 – 950 nm)
Hluk 0,0002 A
Detektor Křemíkové fotodiody
Zdroj světla Pulzní xenonový
Spektrální pološířka 5 nm
Š×H×V 356×426×235 mm
Hmotnost 13 kg