Tisk…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 1970 CZK
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 236 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21…23 °C
Hustota: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009284
CAS číslo: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)