Tisk…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
117870-25ML 117870-100ML
SIAL117870-25MLEA 1230 CZK
SIAL117870-25ML SIAL117870-100ML
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 236 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21…23 °C
Hustota: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS číslo: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0